Merck
25396
Supelco
Columna para GC capilar OVI-G43
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
material
fused silica
Quality Level
agency
meets requirements for USP G43
parameter
-20-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
44
df
3.00 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.53 mm
matrix active group
Bonded; poly(6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl siloxane) phase
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary intermediate polar
General description
Aplicación: Esta columna está especialmente preparada y probada para satisfacer los requisitos de los métodos de las farmacopeas de Estados Unidos y Europa para la determinación de disolventes residuales en las preparaciones farmacéuticas.
Código USP: Esta columna cumple los requisitos USP G43.
Fase:
  • Ligada
  • Poli(cianopropilfenil al 6 %/siloxano de dimetilo al 94 %)
Temperatura Límites:
  • de -20 °C a 260 °C (isotérmica o programada)
Other Notes
Nota: Para hacer una precolumna de 5 m x 0,53 mm de D.I., utilice P/N 25339 (tubos de sílice fundido), P/N 23804 (cuerpo del conector de tope) y P/N 22591 (férula de doble cono).
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.
Static headspace GC (GC-SH) concentrates volatile analytes for improved detection and minimizes matrix interference.