Documentos clave
58468
Supelco
Accesorios Dynaseal
pkg of 10 ea, Kel-F ferrule
Sinónimos:
Kel-F FERRULES,1/16" PK/10
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
material
Kel-F ferrule
packaging
pkg of 10 ea
fitting
1/16 in. Dynaseal ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
Features and Benefits
Estas conexiones de cierre manual mantienen un sello a presiones de más de 7000psi (490kg/ cm2). Cada conexión consta de una tuerca reutilizable, collar y férrula. La férrula no deforma asientos de acero inoxidable y puede volverse a usar. Excepto por las conexiones para válvulas Rheodyne, estas conexiones son compatibles con todas las conexiones de compresión hembra de 1/ 16 in. en columnas HPLC. Los separadores son útiles para un sello hermético en algunas conexiones de extremo de columna con diferente tamaño de rosca.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)