55067-U
Upchurch PEEK Fingertight Fitting
10-32 fitting (one-piece), pkg of 10 ea
Sinónimos:
Upchurch PEEK Finger-tight Fitting
About This Item
Productos recomendados
descripción
fitting total L 13/16 in. head width 3/8 in.
envase
pkg of 10 ea
D.I.
0.0625 in. (1.5875 mm)
Adaptador
10-32 fitting (one-piece)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)