Z226661
PEEK Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Sinónimos:
PEEK Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
Productos recomendados
Parámetros
6000 psi max. pressure
L × D.I. × D.E.
10 ft × 1/16 in. × 0.010 in.
color
blue
Categorías relacionadas
Descripción general
La tubería de polietereterocetona (PEEK) ha llegado a reemplazar la tubería de acero inoxidable en varias partes del sistema HPLC. Es especialmente útil cuando es necesario evitar el contacto entre la muestra y los componentes de metal por ejemplo cuando se trabaja con agentes que acomplejan metales o con ciertos compuestos bioquímicos. La tubería PEEK también ofrece otras ventajas: es flexible, fácil de cortar y tiene una excelente estabilidad mecánica y compatibilidad química. No es recomendable usar tetrahidrofurano (THF), sulfoxido dimetilico, diclorometano, ni ácidos nítrico y sulfúrico concentrado con la tubería PEEK. EL diámetro interno de la tubería PEEK se indica en colores para una fácil identificación. La tubería PEEK se puede usar a temperaturas hasta de 100°C. Longitud de 10 pies (3 m).
Aplicación
Polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing may be used as a solvent holder and as the fluid delivery duct while being immersed in a continuously flowing sample solution, in a liquid-liquid microextraction method termed as continuous-flow microextraction (CFME) for dilute analytes. It may also be used in a flow through cell, in experiments performed to measure the solubility of zinc oxide from 150 to 300°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Liu et al.
Analytical chemistry, 72(18), 4462-4467 (2000-09-29)
A novel liquid-liquid microextraction method, that we have termed continuous-flow microextraction (CFME), is described. In a 0.5-mL glass chamber, an organic drop (1-5 microL) is held at the outlet tip of a polyetheretherketone (PEEK) connecting tubing which is immersed in
New measurements of the solubility of zinc oxide from 150 to 350 C.
Pascale B
Journal of Solution Chemistry, 31 (12), 947-973 (2002)