47302
Polar Column Test Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 2 mL
concentración
500 μg/mL each component in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMENuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.