57902-U
SPME fiber assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler, needle size 23 ga, metal alloy fiber
About This Item
Productos recomendados
Materiales
metal alloy fiber
plain pink hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS/DVB coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)