Merck
57328-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Sinónimos:
StableFlex 1CM SPME FIBER PK3,MANUAL,50/30UM DVB/CARBOXENO-PD
About This Item
UNSPSC Code:
41115724
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Fibra de divinilbenceno/carboxeno/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) de SPME, needle size 24 ga, for use with manual holder, StableFlex fiber
material
StableFlex fiber
plain gray hub
Quality Level
needle size
24 ga
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
DVB/CAR/PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
Application
Compuestos de Sabores
Other Notes
El aspecto puede variar. Pueden verse puntos más oscuros en la fibra, pero no afectarán al rendimiento.
Footnote
Recubrimiento unido a un núcleo de sílice fundida flexible que produce un recubrimiento más adecuado en una fibra menos rompible. Puede haber una ligera diferencia en la selectividad de extracción en comparación con el mismo recubrimiento en un núcleo de sílice fundida convencional.
Legal Information
StableFlex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Edgar Amavizca et al.
Scientific reports, 7, 41310-41310 (2017-02-02)
Remote effects (occurring without physical contact) of two plant growth-promoting bacteria (PGPB) Azospirillum brasilense Cd and Bacilus pumilus ES4 on growth of the green microalga Chlorella sorokiniana UTEX 2714 were studied. The two PGPB remotely enhanced the growth of the
Helena M Leal et al.
Scientific reports, 7(1), 17965-17965 (2017-12-23)
Anecdotes related to preferential mosquito bites are very common, but to date there is no complete explanation as to why one out of two people systematically receives more mosquito bites than the other when both are equally accessible. Here we
Odimar Z Zanardi et al.
Scientific reports, 8(1), 455-455 (2018-01-13)
Under laboratory conditions, mating activity in Asian citrus psyllid (ACP) started 4 days after emergence, peaked at day 7, and showed a clear window of activity starting 8 h into the photophase and extending through the first hour of the scotophase.
Johannes Kiefl et al.
Journal of chromatography. A, 1243, 81-90 (2012-05-11)
The continuous interest in non-targeted profiling induced the development of tools for automated cross-sample analysis. Such tools were found to be selective or not comprehensive thus delivering a biased view on the qualitative/quantitative peak distribution across 2D sample chromatograms. Therefore
Sanja Risticevic et al.
Journal of chromatography. A, 1251, 208-218 (2012-07-10)
Metabolomics currently represents one of the fastest growing high-throughput molecular analysis platforms that refer to the simultaneous and unbiased analysis of metabolite pools constituting a particular biological system under investigation. In response to the ever increasing interest in development of
Protocolos
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Ver todo
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEMostrar más
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is it recommended to use water or water-soluble solvents to clean the SPME fiber DVB/CAR/PDMS?
    1 answer
    1. For cleaning the SPME fiber DVB/CAR/PDMS, it is recommended to use a mixture of water and a water-miscible solvent. Cleaning for a duration of 15-30 minutes should be sufficient. It is important to keep in mind that there may be septum pieces on the inlet, which can result in septum bleeding and the presence of peaks in the chromatogram.
      Helpful?
  4. I want to measure the aromatic substances in cider, is this the right one to use? Or should I use the 2cm.
    1 answer
    1. Molecular weight, volatility, and polarity play a role in selecting the appropriate SPME fiber. See the SPME selection guide at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/selecting-spme-fibers
      For additional questions or concerns, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, and click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.