Merck
57341-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Sinónimos:
Montaje de fibra SPME PDMS
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
NB.21
Nombre del producto
Filtro SPME Polidimetilsiloxano (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with autosampler, needle size 23 ga
Materiales
fused silica fiber
plain red hub
Nivel de calidad
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 3 ×  ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PDMS coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este es un producto de tecnología de microextracción en fase sólida (SPME). La SPME es una de las tecnologías más ecológicas para la preparación de muestras, ya que es una tecnología de extracción sin disolventes y las fibras de SPME son reutilizables y generan la menor cantidad de residuos posible, por lo que se alinea con "Prevención de residuos" y "Disolventes y auxiliares más seguros". Pulse aquí si desea más información.
Aplicación
Volátiles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
Leandro Wang Hantao et al.
Journal of chromatography. A, 1279, 86-91 (2013-02-12)
In this paper is reported the use of the chromatographic profiles of volatiles to determine disease markers in plants - in this case, leaves of Eucalyptus globulus contaminated by the necrotroph fungus Teratosphaeria nubilosa. The volatile fraction was isolated by
A Jiménez et al.
Journal of chromatography. A, 1028(2), 321-324 (2004-03-09)
Solid-phase microextraction was used as a technique for headspace sampling of extra virgin olive oil and virgin olive oil samples with different off-flavours. A 100 microm coated polydimethylsiloxane fiber was used to extract volatile aldehydes, the sampling temperature was 45
Manuela Cerdán-Calero et al.
Journal of chromatography. A, 1241, 84-95 (2012-04-27)
Neutral volatiles and non-volatile polar compounds (sugars, organics acids and aminoacids) present in Valencia Late orange juice have been analysed by Gas Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). Before analysis, the neutral volatiles have been extracted by Headspace-Solid Phase Microextraction
David Arroyo et al.
Journal of chromatography. A, 1218(28), 4487-4497 (2011-06-04)
An experimental design optimization is reported of an analytical procedure used in the simultaneous determination of seven non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in bovine milk by gas chromatography with mass spectrometry detection (GC-MS). This analytical procedure involves a solid-phase microextraction (SPME)
Artículos
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
The work describes the development of an HS-SPME-GC-MS method to determine 2-chloroethanol as a marker of fumigant ethylene oxide in different kinds of sesame seed samples.
Ver todo
Protocolos
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPME