57085
Tubo de SPE Supelclean™ LC-Alumina-B
bed wt. 2 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Supelclean™ LC-Alumina-B, 6mL, 30 pk
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
composición
bed wt., 2 g
envase
pk of 30
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
Matriz
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
grupo activo de la matriz
Alumina phase
tamaño de partícula
60-325 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)