57018
Tubo de SPE Supelclean™ LC-SCX
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean™
Características
endcapped
composición
bed wt., 500 mg
envase
pkg of 54 ea
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
grupo activo de la matriz
SCX phase
SCX
diámetro
40-45 μm
tamaño de poro
60 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
ion exchange
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
- Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
- Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
Información legal
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.