Key Documents
52739-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-WCX
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
composition
bed wt., 100 mg
packaging
pk of 108
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
1 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
carboxypropyl bonding
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
capacity
0.15 meq/g total capacity
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Mecanismo de Retención: Intercambio Catiónico
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas u Orgánicas
  • Una fase ethylenediamine triacetic acid, unida poliméricamente, con un pKa de 4.8
  • El contraión es Na+
  • La capacidad de intercambio iónico es ∼ 0.15 meq/g
  • Lleva una carga negativa a pH 6.8 o superior
  • Un pH de 2,8 o inferior neutraliza esta fase para una elución más fácil de los analitos catiónicos que son neutralizados únicamente en condiciones básicas extremas
  • Utilizado típicamente cuando se trabaja con compuestos catiónicos muy fuertes (altos pKa) que pueden ser irreversiblemente unidos en intercambiadores catiónicos fuertes
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>464.0 °F
flash_point_c
> 240 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.