Documentos clave
47264
Supelco
Kit de ácidos orgánicos
(individually packaged), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12164500
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 kit
concentración
(individually packaged)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Descripción general
El kit de ácidos orgánicos contiene patrones ácidos envasados individualmente en las cantidades indicadas. Los ácidos orgánicos se preparan, prueban y envasan individualmente mediante rigurosos procedimientos de fabricación.
Aplicación
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Acetic acid 500 mg
  • Adipic acid 500 mg
  • L-Ascorbic acid 500 mg
  • Benzoic acid 500 mg
  • Butyric acid 500 mg
  • Citric acid 500 mg
  • Isobutyric acid 500 mg
  • Formic acid 500 mg
  • Fumaric acid 500 mg
  • L-(+)-Lactic acid 100 mg
  • DL-Isocitric acid trisodium salt hydrate 100 mg
  • Maleic acid 500 mg
  • Malonic acid 500 mg
  • D-(+)-Malic acid 100 mg
  • Oxalic acid 500 mg
  • Phytic acid 500 mg
  • Propionic acid 500 mg
  • (-)Quinic acid 500 mg
  • Succinic acid 500 mg
  • Shikimic acid 100 mg
  • D-(−)-Tartaric acid 500 mg
Ver todo (21)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Lungs, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jacobo de la Cuesta-Zuluaga et al.
Nutrients, 11(1) (2018-12-29)
Fiber fermentation by gut microbiota yields short-chain fatty acids (SCFAs) that are either absorbed by the gut or excreted in feces. Studies are conflicting as to whether SCFAs are beneficial or detrimental to cardiometabolic health, and how gut microbiota associated
Hector Herrera et al.
Microorganisms, 7(12) (2019-11-24)
The microbiological interactions of the roots of non-photosynthetic plants in South America have been scarcely explored. This study analyzes culturable fungal diversity associated with the mycoheterotrophic plant Arachnitis uniflora Phil. (Corsiaceae) in southern Chile, growing in two different understoreys of
Beatriz E Valdés-Duque et al.
Journal of the American College of Nutrition, 39(8), 706-712 (2020-03-13)
Objective: To determine the concentration of stool short-chain fatty acids (SCFAs) in critically ill patients with sepsis and to compare the results between the critically ill patient and the control group.Methods: This descriptive, multicenter, observational study was conducted in five
Gordana Zavisic et al.
Brazilian journal of microbiology : [publication of the Brazilian Society for Microbiology], 43(1), 418-428 (2012-01-01)
In this study, we checked lactobacilli strains of human origin for their potential as probiotic. Samples were collected from oral mucosa of 16 healthy individuals, out of which twenty isolates were obtained and two of them were selected and identified
Philippe Jourand et al.
Tree physiology, 30(10), 1311-1319 (2010-08-07)
Ectomycorrhizal (ECM) Pisolithus albus (Cooke & Massee), belonging to the ultramafic ecotype isolated in nickel-rich serpentine soils from New Caledonia (a tropical hotspot of biodiversity) and showing in vitro adaptive nickel tolerance, were inoculated to Eucalyptus globulus Labill used as