Merck
55176-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, PSA/ENVI-Carb (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
material
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for BS EN 15662:2008
product line
Supel
composition
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean ENVI-Carb, 7.5 mg
Supelclean PSA, 25 mg
packaging
pack of 100
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
2 mL
matrix active group
PSA phase
carbon phase
application(s)
food and beverages
General description
La SPE dispersiva (dSPE), conocida también como el método «QuEChERS» (acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro en inglés), es la técnica de preparación de muestras moderna que se está volviendo cada vez más popular en el área de los análisis de múltiples residuos de plaguicidas en los productos alimentarios y agrícolas.
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Legal Information
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tsuyoshi Imazawa et al.
Shokuhin eiseigaku zasshi. Journal of the Food Hygienic Society of Japan, 46(6), 277-281 (2006-01-31)
An analytical method was developed for the determination of phenmedipham (PM) in agricultural products using reversed-phase high-performance liquid chromatography with UV detection. A sample was extracted with acetonitrile, and the acetonitrile layer was separated by salting-out. The acetonitrile phase was
Bing Shao et al.
Journal of AOAC International, 92(2), 604-611 (2009-06-03)
A sensitive analytical method has been developed and validated for simultaneous determination of 16 glucocorticoid (fluorometholone, flumethasone, triamcinolone, aldosterone, clobetasol propionate, methylprednisolone, fluocinolone acetonide, hydrocortisone, prednisone, dexamethasone, beclomethasone, prednisolone, budesonide, triamcinolone acetonide, fludrocortisone acetate, and cortisone) residues in pig tissues
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling
Dajie Chen et al.
Se pu = Chinese journal of chromatography, 30(9), 896-902 (2013-01-05)
A high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/ MS) method was established for the determination of fungicide anilinopyrimidine residues including pyrimethanil, mepanipyrim, and cyprodinil in foodstuffs with series solid phase extraction (SPE). The food sample was first extracted with ethyl
Chang He et al.
Talanta, 164, 503-510 (2017-01-22)
Flame retardants are associated to numerous adverse health effects, can accumulate in humans and have been used intensively worldwide. Recently, dust has been identified as a major human exposure route for flame retardants. The aim of this study was to