55237-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Sinónimos:
QuEChERS
About This Item
Productos recomendados
product name
Supel™ QuE, Citrate/Sodium Bicarbonate Tube, pk of 50
Quality Level
composition
magnesium sulfate, 4 g
sodium bicarbonate, 5 g (Cat. No. S6014)
sodium chloride, 1 g (Cat No. S7653)
sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g (Cat. No. 71635)
sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g (Cat. No. S4641)
packaging
pk of 50
technique(s)
QuEChERS: suitable
centrifuge tube volume
15 mL
application(s)
food and beverages
separation technique
ion exchange
General description
Utilizando el método QuEChERS, las muestras alimentarias o agrícolas se extraen primero con un disolvente miscible acuoso (por ejemplo, acetonitrilo) en presencia de elevadas cantidades de sales (como el cloruro de sodio y el sulfato de magnesio) o agentes amortiguadores (como el citrato) para inducir separación en fase líquida y estabilizar los plaguicidas lábiles a ácidos y bases. Tras agitar y centrifugar, una alícuota de la fase orgánica se somete a un ulterior lavado utilizando la SPE. A diferencia de los métodos tradicionales en los que se usan tubos de SPE, en la SPE dispersiva, la limpieza se facilita mezclando cantidades a granel de SPE (Supelclean PSA, ENVI-Carb o Discovery DSC-18) con el extracto. Después de la limpieza de la muestra, la mezcla se centrifuga y el sobrenadante resultante puede o bien analizarse directamente o bien someterse a otro tratamiento menor antes de analizarse.
Supelco lleva una línea de viales y tubos de centrífuga que contienen cantidades predeterminadas de sales y adsorbentes de SPE para respaldar las configuraciones más comunes del método utilizadas en la actualidad.
Legal Information
required but not provided
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Contenido relacionado
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS es un método de limpieza de muestras “rápido, fácil, barato, efectivo, resistente y seguro” (del inglés, ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged y Safe’) utilizado para preparar muestras de alimentos y agrícolas para el análisis de plaguicidas. QuEChERS se basa en la técnica de extracción en fase sólida (SPE) para la preparación de muestras.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.