55069
Tubing Adapter
M6 female, 10-32 male
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PEEK adapter (one-piece design)
descripción
for chromatography applications
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
1000 psi max. pressure (69 bar)
volumen barrido adaptador
6.70 μL
calibre diám.
0.030 in. (0.75 mm)
Adaptador
10-32 male
M6 female
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)