58705
Accesorio de tubo, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm, (mixed colors)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
(mixed colors)
stainless steel washer
envase
pkg of 12 ea
Adaptador
1/4-28 male UNF for 1/16 in. O.D. tubing 1.5mm
compatibilidad
for use with 1/16 in. (1.5mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)