88431
Ammonium phosphate monobasic
analytical standard, for nitrogen determination according to Kjeldahl method, ≥99.5%
Sinónimos:
mono-Ammonium phosphate, prim-Ammonium phosphate, Ammonium dihydrogenphosphate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
descripción
traceable to NIST SRM 194
Ensayo
≥99.5% (T)
≥99.5%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
titration: suitable
impurezas
12.18%±0.10% total Kjeldahl nitrogen
pérdida
≤0.2% loss on drying
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: soluble, clear, colorless
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Available in a neat format, in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?