57046
Supelclean™ ENVI-Florisil® SPE Tubes
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
Tubos de SPE Supelclean™ ENVI-Florisil®
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel frit
Quality Level
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
6 mL
matrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
matrix active group
Florisil phase
diameter
100-200 mesh
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Mecanismo de Retención: Fase Normal o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Orgánicas
• Mesh: 100/120; Disponible con fritas de Teflón o Acero Inoxidable
• Testado para la Agencia de Protección MedioAmbiental de E.E.U.U. (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) declaración de trabajo para pesticidas
• Material altamente polar que adsorbe fuertemente compuesto polares de matrices no polares bajo condiciones de fase normal
• Aplicaciones típicas incluyen alcoholes, aldehidos, aminas, herbicidas, pesticidas, PCBs, Cetonas, compuestos nitro, ácidos orgánicos, y fenoles
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.