Key Documents
52696-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-CN
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 30
extent of labeling
7% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
cyano bonding, monomerically bonded
particle size
50 μm
pore size
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
reversed phase
General description
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Fase Normal
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua) cuando se utilizan en fase reversa; o disolventes orgánicos, aceites, y lípidos cuando se utiliza en Fase normal
  • Unida monoméricamente, cianopropil (7 %C), endcapped
  • Puede se usada tanto en fase normal como fase reversa
  • Ideal para analitos hidrofóbicos que pueden ser unidos, retenidos irreversiblemente en sorbentes hidrofóbicos tales como DSC-18
  • Menor retención que DSC-Si o DSC-Diol cuando son utilizados en fase normal (matrices orgánicas tales como hexano o aceites)
  • Permite una rápida liberación de moléculas muy polares irreversiblemente unidas, retenidas en sorbetnes muy polares
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.