Documentos clave
52685-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-SCX
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
1 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
capacidad
0.8 meq/g total capacity
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
Descripción general
Mecanismo de Retención: Intercambio Catiónico
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas u Orgánicas
  • Un grupo funcional benceno sulfónico ácido, unida poliméricamente, pKa (< 1.0)
  • El contraión es H+
  • El soporte Silica permite el uso de disolventes muy orgánicos (no se encoge/hincha)
  • Capacidad excelente (0.8 meq/g) para la limpieza de las soluciones de reacciones de química combinatoria de fase (eliminando moléculas diana de subproductos de reacción y exceso de reactivos)
  • La presencia del anillo de benceno ofrece algunas capacidades modo-mezclado (interacciones hidrofóbicas) que serían consideradas cuando se extraen cationes de matrices acuosas
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Ver todo