500976
Vinyl chloride solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clave InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Vinyl chloride, is a regulated and carcinogenic compound, belonging to the class of organochlorides. It is an industrially important chemical, used as a monomer in the production of polyvinyl chloride (PVC), which finds a variety of applications in food wrapping films, raincoats, electric insulation, pipes and bottles, plastic containers, etc.
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup - Solvent
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)