691976
Vinyl-13C2 chloride
stabilized with hydroquinone, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinónimos:
Chloroethylene-13C2
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
gas
bp
-13.4 °C (lit.)
mp
-153.8 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
Cl[13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2/i1+1,2+1
InChI key
BZHJMEDXRYGGRV-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 1A - Muta. 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Sens. 1
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-77.8 °F - closed cup
flash_point_c
-61.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)