Merck
48792
Supelco
Decafluorobiphenyl solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 625
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type internal/surrogate
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)c2c(c(c(c(c2F)F)F)F)F)F)F
InChI
1S/C12F10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
Clave InChI
ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)