48282
DDT-Endrin Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in methanol
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 508,8081
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type degradation check mix
envase
ampule of 1 mL
concentración
500 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - Solvent
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)