402923
Chloroacetic acid
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
Monochloroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.26 (vs air)
presión de vapor
0.75 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
solid
impurezas
≤0.01% Carbonyl compounds (as acetone)
≤0.01% Carbonyl compunds (other than acetone)
≤0.01% insolubles
residuo de ign.
<0.02%
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 3170 g/L at 10 °C
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
trazas de catión
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
OC(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
Clave InChI
FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Thiocarbamoylthioacetic acid derivatives.
- 4-Thiazolone derivatives.
- Triazinothiazolone derivatives.
- Water soluble carboxymethyl chitosan.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?