Documentos clave
22988
Supelco
Stainless Steel HPLC Fittings
ferrule, 1/16 in. tubing
Sinónimos:
Valco® FERRULE 1/16 PK 10
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
303 stainless steel
packaging
pkg of 10 ea
compatibility
1/16 in. tubing
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
required but not provided
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)