58256
Stainless Steel HPLC Fittings
nut for 1/16 in. tubing, pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel nut
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Rheodyne 6000-263
fitting
nut for 1/16 in. tubing
10-32 Rheodyne for 1/16 in. O.D.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)