20896-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tenax® TA, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 4.5 in., preconditioned, 35-60 mesh, pkg of 1 ea
Materiales
glass TD tube
Nivel de calidad
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descripción
Sealed with TDS³ Storage Container
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 4.5 in.
Matriz
Tenax TA porous polymer
tamaño de partícula
35-60 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with ACEM-9300, ACEM-900 850/890 TDU, MTDU, and OI Analytical Eclipse Air Tube Desorber
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)