21009-U
Adsorbente de polímero poroso TENAX®
matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10g
Sinónimos:
polymeric adsorbent, XAD7, 20-60 mesh
About This Item
Productos recomendados
product name
Adsorbente de polímero poroso TENAX®, matrix Tenax TA, 80-100 mesh, bottle of 10 g
form
solid
Quality Level
packaging
bottle of 10 g
parameter
350 °C temp. limit
surface area
~35 m2/g
matrix
Tenax TA
particle size
80-100 mesh
density
~0.29 g/mL (free fall density)
General description
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes, visite sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)