Documentos clave
20425-U
Sigma-Aldrich
Heavy Duty Tubing Cutter
manual, tubing cutter L 4 15/16 in., pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Características
manual
envase
pkg of 1 ea
cortatubos L
4 15/16 in.
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Cuts metal tubing 1/8in. to 1-1/8in. O.D.
Spare cutting wheel included.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)