Merck
Z169064
Diamond glass cutter
nickel plated, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Diamond cutter, Glass cutting tool, Precision glass cutter
About This Item
Código UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
Materiales
nickel plated
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Vidrio de doble fortaleza o única rotura. Cortador de latón niquelado con mango de madera.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)