12554
Columna para GC con relleno metálico (compatible con Agilent, configuración "A")
phase none, matrix 60/80 Tenax TA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-350 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
60/80 Tenax TA support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)