T0667
Trimethoprim lactate salt
≥98%
Sinónimos:
5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine 2-hydroxypropanoate, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white
solubilidad
H2O: soluble 20 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)C(O)=O.COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
Clave InChI
IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)