92131
Trimetoprim
≥99.0% (HPLC)
Sinónimos:
2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimetoxibencil)pirimidina, NSC 106568
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to light yellow
mp
≥199.0 °C
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Clave InChI
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... DHFRP1(573971) , KCNH1(3756)
rat ... Dhfr(24312)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.