Documentos clave
SML3466
Sigma-Aldrich
JHU37160
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
8-Chloro-11-(4-ethylpiperazin-1-yl)-4-fluoro-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine, J60, JH60, JHU 37160, JHU-37160
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H20ClFN4
Número de CAS:
Peso molecular:
358.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Fc1c2c(ccc1)C(=Nc4c(ccc(c4)Cl)N2)N3CCN(CC3)CC
InChI
1S/C19H20ClFN4/c1-2-24-8-10-25(11-9-24)19-14-4-3-5-15(21)18(14)22-16-7-6-13(20)12-17(16)23-19/h3-7,12,22H,2,8-11H2,1H3
Clave InChI
SWSCWOSASZXIRK-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JHU37160 (J60) is a potent DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) ligand (hM3Dq/hM4Di Ki = 1.9/3.6 nM using mouse brain tissue, 18.5/0.2 nM by celluar BRET assays) with ~25-fold improved affinity than C21 and high in vivo potency for CNS applications. J60 selectively competes against clozapine at DREADDs, but not other clozapine-binding sites in mouse brain tissue ex vivo (10 nM), increases hM3Dq-stimulated locomotion in TH-hM3Dq rats (0.01-0.3 mg/kg i.p.) and selectively inhibits locomotor activity of D1-hM3Dq and D1-hM4Di transgenic, but not wild-type, mice (0.01-1 mg/kg i.p.).
Potent DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) ligand with greatly improved affinity than C21 and in vivo CNS potency.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)