SML1767
Sparstolonin B
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4,10-Dihydroxy-3H-pyrano[3,4,5-kl]xanthen-3-one, Sparstolenin B, SsnB
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(C=C1)=CC2=C1OC3=C4C(C(OC=C42)=O)=C(O)C=C3
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-11-8(5-7)9-6-19-15(18)14-10(17)2-4-12(20-11)13(9)14/h1-6,16-17H
Clave InChI
DHSASSJDMAHICE-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)