614316
TAK-242
≥98% (HPLC), solid, TLR4 inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
TLR4 Inhibitor, TAK-242, Ethyl-(6 R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate, Ethyl-(6R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorophenyl)sulfamoyl)cyclohex-1-ene-1-carboxylate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TLR4 Inhibitor, TAK-242, TAK-242; CAS 243984-11-4; is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to yellow-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TLR4
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable