SML1244
Efinaconazole
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(αR,βR)-, α-(2,4-Difluorophenyl)-β-methyl-4-methylene-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidineethanol, (2R,3R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-3-(4-methylenepiperidin-1-yl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, KP-103
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in chloroform
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@H](N3CCC(=C)CC3)C)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C18H22F2N4O/c1-13-5-7-23(8-6-13)14(2)18(25,10-24-12-21-11-22-24)16-4-3-15(19)9-17(16)20/h3-4,9,11-12,14,25H,1,5-8,10H2,2H3/t14-,18-/m1/s1
Clave InChI
NFEZZTICAUWDHU-RDTXWAMCSA-N
Aplicación
- a topical anti-onychomycosis drug to determine its effects on Trichophyton rubrum and Trichophyton interdigitale
- as an anti-fungal agent to study its permeability into the nail lysates
- as an anti-fungal agent to study its effects on Candida africana and Candida dubliniensis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)