Merck
SML3188
Sigma-Aldrich
Isavuconazonium sulfate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(2-{[(1-{1-[(2R,3R)-3-[4-(4-cyanophenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1H-1,2,4-triazol-4-ium-4-yl}ethoxy)carbonyl](methyl)amino}pyridin-3-yl)methyl N-methylglycinate hydrogen sulfate, BAL 8557-002, BAL8557
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H35F2N8O5S · SO4H
Número de CAS:
Peso molecular:
814.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=S(O)([O-])=O.N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC([C@H](C)[C@](O)(CN3C=[N+](C(C)OC(N(C)C4=NC=CC=C4COC(CNC)=O)=O)C=N3)C5=CC(F)=CC=C5F)=N2
InChI
1S/C35H35F2N8O5S.H2O4S/c1-22(33-42-30(18-51-33)25-9-7-24(15-38)8-10-25)35(48,28-14-27(36)11-12-29(28)37)19-45-21-44(20-41-45)23(2)50-34(47)43(4)32-26(6-5-13-40-32)17-49-31(46)16-39-3;1-5(2,3)4/h5-14,18,20-23,39,48H,16-17,19H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1/t22-,23?,35+;/m0./s1
Clave InChI
LWXUIUUOMSMZKJ-KLFWAVJMSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Isavuconazonium sulfate (BAL8557) is a prodrug of isavuconazole (BAL 4815), a triazole antifungal drug. Isavuconazole inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of cytochrome P450 sterol 14-α-demethylase (CYP51), an enzyme in the sterol biosynthesis pathway that leads from lanosterol to ergosterol. Isavuconazonium sulfate has been approved for the treatment of both invasive aspergillosis and invasive mucormycosis.
Triazole antifungal prodrug.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)