Documentos clave
SML1216
Sigma-Aldrich
Ravuconazole
≥97% (NMR)
Sinónimos:
4-[2-[(1R,2R)-2-(2,4-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, BMS-207147, ER-30346
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H17F2N5OS
Número de CAS:
Peso molecular:
437.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (NMR)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -27 to -33°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-7-6-17(23)8-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
Clave InChI
OPAHEYNNJWPQPX-RCDICMHDSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Ravuconazole (BMS-207147) is a potent and broad spectrum triazole antifungal. Ravuconazole is an inhibitor of sterol biosynthesis by inhibition of cytochrome P450 14α-demethylase, an enzyme in the sterol biosynthesis pathway that leads from lanosterol to ergosterol.
Ravuconazole is a potent and broad spectrum triazole antifungal.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Yara Almeida Machado et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 64(8) (2020-05-20)
Mining existing agents that enhance the therapeutic potential of ergosterol biosynthesis inhibitors (EBI) is a promising approach to improve Chagas disease chemotherapy. In this study, we evaluated the effect of ravuconazole, an EBI, combined with amlodipine, a calcium channel blocker
Pollyanna Álvaro Spósito et al.
International journal of nanomedicine, 12, 3785-3799 (2017-05-30)
Self-emulsifying drug delivery systems (SEDDSs) are lipid-based anhydrous formulations composed of an isotropic mixture of oil, surfactant, and cosurfactants usually presented in gelatin capsules. Ravuconazole (Biopharmaceutics Classification System [BCS] Class II) is a poorly water-soluble drug, and a SEDDS type