SML0826
FH1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BRD-K4477, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)bis-acetamide, N,N′-(Methylenedi-4,1-phenylene)diacetamide, NSC 12407
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(c1ccc(cc1)Cc2ccc(cc2)NC(=O)C)C(=O)C
InChI
1S/C17H18N2O2/c1-12(20)18-16-7-3-14(4-8-16)11-15-5-9-17(10-6-15)19-13(2)21/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Clave InChI
OEXMNSOPAKOPEF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)