SML0737
MitoTEMPO
≥98% (HPLC), powder, antioxidant
Sinónimos:
(2-(2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl-4-ylamino)-2-oxoethyl)triphenylphosphonium chloride, Mito-TEMPO
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
MitoTEMPO, ≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
white to light brown
solubilidad
H2O: 10 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[P+](CC(=O)NC4CC(N(C(C4)(C)C)[O])(C)C)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C29H34N2O2P.ClH/c1-28(2)20-23(21-29(3,4)31(28)33)30-27(32)22-34(24-14-8-5-9-15-24,25-16-10-6-11-17-25)26-18-12-7-13-19-26;/h5-19,23H,20-22H2,1-4H3;1H
Clave InChI
WKKFJIJNGHNQQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research