905267
(6-Bromohexyl)triphenylphosphonium bromide
≥95%
Sinónimos:
Bromohexane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95%
form
solid
reaction suitability
reagent type: ligand
functional group
phosphine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br]
InChI
1S/C24H27BrP.BrH/c25-20-12-1-2-13-21-26(22-14-6-3-7-15-22,23-16-8-4-9-17-23)24-18-10-5-11-19-24;/h3-11,14-19H,1-2,12-13,20-21H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
RJXLPJGHUJHULP-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)