581500
TEMPOL
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Sinónimos:
TEMPOL, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TEMPOL, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Nivel de calidad
descripción
RTECS - TN8991000
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
crystals
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Free radical scavenger and nitric oxide spin trap
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Liver,spleen
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
146 °C - DIN 51758