Merck
SML0475
Sigma-Aldrich
CGP36742
≥97% (NMR)
Sinónimos:
P-(3-Aminopropyl)-P-butyl-phosphinic acid, SGS 742
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H18NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
179.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (NMR)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCP(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C7H18NO2P/c1-2-3-6-11(9,10)7-4-5-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
ONNMDRQRSGKZCN-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
CGP36742 is a GABAB receptor antagonist.
CGP36742 was the first orally active GABAB-selective antagonist. The IC50 for blocking GABAergic transmission is 36 μM. Oral administration of CGP36742 in rats blocks baclofen-induced neuronal depression, and reduces learning deficit and passive avoidance in an olfactory bulbectomy depression model.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience