SML0409
STF-083010
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
light yellow to yellow-green
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1=C(/C=N/S(C2=CC=CS2)(=O)=O)C3=C(C=CC=C3)C=C1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
Clave InChI
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Aplicación
- in a study to investigate the potential anti-lipotoxic effect of nicotinamide and to elucidate underlying mechanism(s)
- as IRE1a inhibitor to study its effect on NOS 2 expression and investigate the underlying mechanisms in proinflammatory gene expression in astrocytes
- to block endogenous XBP1 cleavage for one hour prior to palmitate exposure in order to examine whether inositol?requiring enzyme 1α (IRE1α ) activation is implicated in palmitate cytotoxicity
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)