412510
IRE1 Inhibitor I, STF-083010
The IRE1 Inhibitor I, STF-083010 controls the biological activity of IRE1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
IRE1 Inhibitor I, STF-083010, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor I, ERN1 Inhibitor I, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor I, STF083010, N-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]thiophene-2-sulfonamide, N-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide, N-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methylidene]thiophene-2-sulfonamide, N-[(2-Hydroxy-1-naphthyl)methylene]-2-thiophenesulfonamide, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor I, ERN1 Inhibitor I, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor I, STF083010
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(\N=C\c2c3c(ccc2O)cccc3)c1[s]ccc1
InChI
1S/C15H11NO3S2/c17-14-8-7-11-4-1-2-5-12(11)13(14)10-16-21(18,19)15-6-3-9-20-15/h1-10,17H/b16-10+
Clave InChI
TVIVJHZHPKNDAQ-MHWRWJLKSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Papandreou, I., et al. 2010. Blood117, )1311.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable