Merck
Todas las fotos(7)
Documentos clave
SAB5700402
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Smad2-S465/467 + Smad3-S423/425 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
HSPC193, HsT17436, JV15-2, LDS1C, LDS3, MADH3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
25
35
43
48
52
reactividad de especies
rat, human, mouse
concentración
2.74 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation ((pSer465/pSer467),(pSer423/pSer425))
Información sobre el gen
human ... SMAD2(4087)
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S465 & S467 of human Smad2 (NP_005892.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)