04-953
Anticuerpo anti-fosfo-Smad2 (Ser465/467), clon A5S, monoclonal de conejo
culture supernatant, clone A5S, Upstate®
Sinónimos:
Anti-Anti-CHTD8, Anti-Anti-JV18, Anti-Anti-JV18-1, Anti-Anti-LDS6, Anti-Anti-MADH2, Anti-Anti-MADR2, Anti-Anti-hMAD-2, Anti-Anti-hSMAD2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
A5S, monoclonal
reactividad de especies
human, zebrafish, mouse, canine
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Información sobre el gen
human ... SMAD2(4087)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Lisado de células HL60, células HepG2 tratadas con TGFA o células HepG2 tratadas con TGFβ
Otras notas
Información legal
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2