SAB4200100
Anti-ATG13 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinónimos:
ATG13 Antibody - Anti-ATG13 antibody produced in rabbit, Atg13 Antibody, Anti-Autophagy-related protein 13
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~65 kDa
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells and 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat PC12 cells.
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIAA0652(9776)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)